1.09991
Zinksulfatlösung
c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
ZnSO4-Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Zinksulfatlösung, for 1000 ml, c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Agentur
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
2.2 (20 °C in H2O)
Dichte
1.16 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
- Enhanced photocatalytic dye degradation using surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst: In diesem Dokument wird die Entwicklung und Anwendung eines oberflächenmodifizierten magnetischen Wolframatophosphorsäure-Eisen-Nanokatalysators für den verstärkten photokatalytischen Abbau von Farbstoffen beschrieben. Die Studie unterstreicht die hohe Effizienz und das Potenzial des Katalysators für die Umweltsanierung und Abwasserbehandlung (Kaplaner et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable