Fortfahren mit
1.08879
Zinksulfatlösung
c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l, reag. Ph. Eur., reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,80
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
€ 63,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zinksulfatlösung, c(ZnSO4) = 0.1 mol/l, Titripur®, reag. Ph. Eur., reag. USP
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., reag. USP
product line
Titripur®
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
4.8 (20 °C in H2O)
density
1.02 g/m3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Quantitation of Mycophenolic Acid and Mycophenolic Acid Glucuronide in Serum or Plasma by LC-MS/MS: Diese Studie demonstriert eine Methode der Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung, bei der Zinksulfat-Lösung als Teil des Probenvorbereitungsprozesses verwendet wird. Die Methode ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Immunsuppressiva, um die Überwachung im therapeutischen Drug-Monitoring und die klinischen Ergebnisse zu verbessern (Garg et al., 2023).
  • Targeted profiling of 24 sulfated and non-sulfated bile acids in urine using two-dimensional isotope dilution UHPLC-MS/MS: In diesem fortschrittlichen Analyseverfahren wird Zinksulfat-Lösung eingesetzt, um den Nachweis und die Quantifizierung von Gallensäuren im Urin zu verbessern. Diese Anwendung ist entscheidend für die Diagnose und Überwachung von Leber- und Magen-Darm-Erkrankungen (Habler et al., 2022).
  • Rapid detection method of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae by MALDI-TOF MS with imipenem/cilastatin (KB) disc and zinc sulfate solution: In dieser Studie wird Zinksulfat-Lösung verwendet, um die schnelle Erkennung von Antibiotikaresistenz in Bakterien mittels Massenspektrometrie zu verbessern, was für eine zeitnahe und wirksame Behandlung von Infektionen entscheidend ist (Oho et al., 2021).
Features and Benefits
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 kalibriert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) für die Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird durch volumetrische Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Titriplex-III-Lösung (Artikelnummer 1.08431) bestimmt. Die Titriplex-III-Lösung ist standardisiert und rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 682 Zink) anhand des volumetrischen Standards Zink (Artikelnummer 1.02409). Es handelt sich um gemäß ISO 17034 zertifiziertes Referenzmaterial, das vom akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k = 2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Legal Information
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.09991Z287683265
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
product line
Titripur®
product line
Titrisol®
product line
-
product line
BioUltra
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
quality
-
quality
-
density
1.02 g/m3 at 20 °C
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.31 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinksulfatlösung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c