Fortfahren mit
1.01510
Silbernitrat
crystals, extra pure
Synonym(e):
Salpetersäure Silber(I)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 206,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 720,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.170,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-853-9
MDL number:
€ 206,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5.8 (vs air)
Quality Level
form
crystals, solid
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubility
2160 g/L
density
4.35 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Silbernitrat ist eine anorganische Verbindung mit antiseptischen Eigenschaften. Unser Produkt Silbernitrat krist., reinst Ph Eur ist für die Verwendung in pharmazeutischen Prozessen geeignet.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
161260585229792276
form
crystals, solid
form
solid
form
solid
form
powder, solid
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharmaceutical
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
PEM fuel cells
material synthesis precursor
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
bp
-
bp
-
bp
-
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
vapor density
5.8 (vs air)
vapor density
5.8 (vs air)
vapor density
5.8 (vs air)
vapor density
5.8 (vs air)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silbernitrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101510100004022536021904
101510025004022536021898
101510005004022536021881