Fortfahren mit
1.02578
Cellvento® Feed-220
Chemically defined cell culture feed, dry powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
338.836 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 432,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.310,00
50 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.570,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
€ 432,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® Feed-220 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-220 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
Application
  • Cellvento® Feed-220 has been designed to support optimal cell growth and performance of CHO-K1 derived suspension cell types but may be suitable for use with other CHO cell lines.
  • It has been developed to be used as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-220 in fed-batch manufacturing processes.
  • This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Preparation Note
Formulated to contain 113 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.018831.025771.01885
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
form
dry powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
product line
Cellvento®
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
description
shipped with cooling packs
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7790-84-3
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.