Merck
1.02577
SAFC
Cellvento® CHO-220
Chemically defined cell culture medium
Arzneimittelherstellung
Größe auswählen
10 L
€ 755,00
100 L
€ 6.341,00
€ 755,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 L
€ 755,00
100 L
€ 6.341,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
€ 755,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Qualitätsniveau
Beschreibung
shipped with cooling packs
Produktlinie
Cellvento®
Form
dry powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Cellvento® CHO-220 chemisch definierte Zellkulturmedium wurde speziell für das Wachstum von Zellen des chinesischen Hamster-Ovars (CHO) und die Expression monoklonaler Antikörper sowie von rekombinanten Proteinen in Suspensionskulturen konzipiert. Die Formulierung ist nicht tierischen Ursprungs, chemisch definiert und enthält keine Hydrolysate oder Komponenten unbekannter Zusammensetzung. Die Formulierung von Cellvento® CHO-220 Medium enthält kein L-Glutamin. Sie enthält Hypoxanthin und Thymidin und ist als trockenes Pulver oder als gebrauchsfertiges Medium für unterschiedliche Experimente erhältlich.
Anwendung
Das Cellvento® CHO-220 Medium und die zugehörigen Begleit-Feeds wurden für die Verwendung mit rekombinanten CHO-K1- Suspensionszellen entwickelt, können aber auch für andere CHO-Zelllinien geeignet sein.
  • Das Cellvento® CHO-220 wird eingesetzt als Amplifikations- und Produktionsmedium in Fed-Batch- Anwendungen (zusammen mit dem zugehörigen Feed- Produkt Cellvento® Feed-220).
  • Die Cellvento® Produkte bieten mehr Flexibilität beim Feed und bei der Optimierung der Feed-Supplemente bei Fed-Batch-Prozessen.
Dieses Produkt ist für Forschungszwecke oder die Herstellung, jedoch nicht für den Einsatz am Menschen oder in der Therapie bestimmt.
Menge
Formuliert für einen Gehalt von 20,3 Gramm Pulver pro Liter Nährmedium.
Rechtliche Hinweise
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.