Merck
1.01883
Cellvento® Feed-200
Chemically defined cell culture feed, dry powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106213
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
shipped with cooling packs
product line
Cellvento®
form
dry powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-8°C
General description
Cellvento® Feed-200 is a chemically defined feed formulation containing only components of non-animal origin. The product is intended for use in the development and manufacturing of biotherapeutics in Chinese Hamster Ovary (CHO) cell-based expression systems. Cellvento® Feed-200 contains concentrated amino acids, vitamins, salts, and trace elements and is supplied in dry powder format.
Application
  • Designed to support optimal cell growth and performance of CHO-S cells but may also be suitable for other CHO cell lines.
  • Intended as a companion feed supplement with the production medium Cellvento® CHO-200 in fed-batch manufacturing processes.
  • For research or further manufacturing use, not for human or therapeutic use.
Features and Benefits
  • Non-animal origin: Suitable for biopharmaceutical manufacturing with regulatory compliance.
  • Optimized for CHO cells: Supports robust cell growth and high productivity, especially in CHO-S lines.
  • Dry powder format: Easy to store and handle.
  • Concentrated formulation: Allows for efficient nutrient supplementation in fed-batch processes.
Preparation Note
Formulated to contain 115.8 grams of powder per liter of medium.
Legal Information
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
10124-36-4
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101883000304027269381356
101883906004061841981824
101883001004027269390280
101883005004054839554360
101883000104027269381387