Fortfahren mit
1.02552
Surfactants (anionic) Cell Test, photometric
photometric, 0.05-2.00 mg/L (MBAS), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 178,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tenside (anionisch)-Küvettentest, photometric, 0.05-2.00 mg/L (MBAS), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
surfactants, anionic
measuring range
0.05-2.00 mg/L (MBAS), 0.06-2.56 mg/L (SDBS), 0.05 -2.12 mg/L (SDS), 0.08-3.26 mg/L (SDOSSA)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Methylene blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,05–2,00 mg/l MBAS Spectroquant®
Diese Methode entspricht EPA 425.1, APHA 5540 C, ASTM 2330-20, ISO 7875-1 und DIN EN 903.
Dieser Spectroquant®-Küvettentest für (anionische) Tenside ermöglicht die Bestimmung anionischer Tenside in Wasserproben (das hydrophile Ende hat eine negative Ladung). Tenside sind Additive, die die Oberflächenspannung von Wasser verringern, z. B. Treibmittel, Emulgatoren und Detergenzien. Die meisten Tenside gelangen als Teil von Haushaltsabfällen in Wasserläufe oder haben ihren Ursprung in Industrieprozessen. Häufig erleichtern sie das Einbringen von weiteren Schadstoffen. Erhöhte Tensidwerte können schädlich für Pflanzen, Tiere und Menschen sein.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.017641.017871.14739
detection method
photometric (Methylene blue)
detection method
photometric (Disulfine blue)
detection method
photometric (TBPE)
detection method
photometric (Indophenol blue)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.05 -2.12 mg/L (SDS), 0.06-2.56 mg/L (SDBS), 0.05-2.00 mg/L (MBAS), 0.08-3.26 mg/L (SDOSSA)
measuring range
0.05-1.50 mg/L (CTAB)
measuring range
0.10-7.50 mg/L (Triton X-100)
measuring range
0.010-2.000 mg/L (NH4-N), 0.013-2.571 mg/L (NH4+)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
food testing
ground and surface water
mineral water
swimming pools
wastewater
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
wgk
WGK 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102552000104027269707330