Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 198,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Tenside (nichtionisch)-Küvettentest Küvettentest, photometric, 0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 25 tests
analyte functional class(es)
surfactants, nonionic
measuring range
0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
environmental
ground and surface water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (TBPE)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Tenside (nicht-ionisch) Küvettentest ermöglicht die Bestimmung von nicht-ionischen Tensiden (das hydrophile Ende besitzt keine Ladung) in Wasserproben. Tenside sind Additive, die die Oberflächenspannung von Wasser verringern, z. B. Treibmittel, Emulgatoren und Detergenzien. Die meisten Tenside gelangen als Teil von Haushaltsabfällen in Wasserläufe oder haben ihren Ursprung in Industrieprozessen. Häufig erleichtern sie das Einbringen von weiteren Schadstoffen. Erhöhte Tensidwerte können schädlich für Pflanzen, Tiere und Menschen sein.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Application
</UL>
To monitor water quality in various environments, including rivers, lakes, and wastewater treatment plants. These tests help detect and quantify surfactant levels, ensuring that water
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (TBPE) | detection method photometric (Methylene blue) | detection method photometric (Disulfine blue) | detection method photometric (Barium sulfate, turbidimetric) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.10-7.50 mg/L (Triton™ X-100) | measuring range 0.05 -2.12 mg/L (SDS), 0.05-2.00 mg/L (MBAS), 0.06-2.56 mg/L (SDBS), 0.08-3.26 mg/L (SDOSSA) | measuring range 0.05-1.50 mg/L (CTAB) | measuring range 50-500 mg/L (SO42-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests | usage sufficient for 25 tests |
| analyte functional class(es) surfactants, nonionic | analyte functional class(es) surfactants, anionic | analyte functional class(es) surfactants (cation) | analyte functional class(es) - |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
target_organs
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Verwandter Inhalt
Learn about the sample preparation and photometric determination of non-ionic surfactants in Extran® rinse solutions (MA 01, MA 02, MA 05, AP 22) using Spectroquant® test kits and spectrophotometers.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1017870001 | 04022536986326 |