Fortfahren mit
1.02439
Eosin Y-Lösung, 0,5 % alkoholisch
for microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 57,80
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,10
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116124
€ 57,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
transition temp
flash point 19.1 °C
density
0.8889 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Die Eosin G-Lösung, 0,5 %, alkoholisch, für die Mikroskopie ist eine gebrauchsfertige Lösung, die für die routinemäßige Färbung im Hämatoxylin-Eosin-Färbungsverfahren (H&E) von Probenmaterial menschlichen Ursprungs eingesetzt werden kann. Das H&E-Färbungsverfahren ist das am häufigsten eingesetzte Färbungsverfahren für histologisches Material. Bei dem der H&E-Färbung zugrunde liegenden Färbungsmechanismus handelt es sich um einen physikalisch-chemischen Prozess. Im ersten Schritt bindet der positiv geladene Kernfarbstoff (Mayers Hämatoxylin, Produktnummer 1.09249, oder nach Gil III modifizierte Hämatoxylin-Lösung, Produktnummer 1.05154) an die negativ geladenen Phosphatgruppen der Nukleinsäure des Zellkerns. Die Kerne werden dunkelblau bis dunkelviolett gefärbt. Der zweite Schritt besteht im Gegenfärben mit negativ geladenem anionischem Eosin G, einem Xanthen-Farbstoff. Eosin bindet an die positiv geladenen Plasmaproteine. Zytoplasma und Interzellularsubstanzen werden rosa bis rot gefärbt, während Erythrozyten gelb bis orange erscheinen.
Eine 500-mL-Flasche reicht für ca. 750 Proben. Dieses Produkt trägt die IVD- und CE-Markierung. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann von dieser Webseite heruntergeladen werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.098441.17081HT110180
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
500
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
66.4 °F
flash_point_c
19.1 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Informationen zur wichtigen Bedeutung der Färbung biologischer Gewebe für die Forschung und klinische Pathologie unter Anwendung von Standardfärbungen und spezieller Färbemittel und Farbstoffe.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102439050004027269147112
102439250004027269147129
102439250704065266775242
102439050704065266775235