Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,50 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 196,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
41116124
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
density
1.00 g/cm3
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Eosin Y-Lösung 0,5 % wässrig für die Mikroskopie wird für die humanmedizinische Zelldiagnostik eingesetzt und dient der histologischen und klinisch-zytologischen Untersuchung von Probenmaterial menschlichen Ursprungs. Die Hämatoxylin-Eosin-Färbungsmethode (H&E-Färbung) ist die am häufigsten verwendete Färbungsmethode für histologisches Material. Die Eosin Y-Lösung ist eine 0,5%ige wässrige Färbungslösung, die z. B. für die histologische Färbung von Schnellschnitten eingesetzt werden kann. Der Färbungsmechanismus der H&E-Färbung ist ein physisch-chemikalischer Prozess. Im ersten Schritt bindet der positiv geladene Kernfarbstoff (Hämatoxylin) Mayers Hämalaun-Lösung für die Mikroskopie (Produktnummer 1.09249) oder Hämatoxylin-Lösung modifiziert nach Gill III (Produktnummer 1.05174) an die negativ geladenen Phosphatgruppen der Nukleinsäure des Zellkerns. Der Zellkern wird dunkelblau bis dunkelviolett gefärbt. Der zweite Schritt ist die Gegenfärbung mit negativ geladenem anionischem Eosin Y, einem Xanthen-Farbstoff. Eosin bindet an die positiv geladenen Plasma-Proteine. Zytoplasma und interzelluläre Substanzen werden rosarot bis rot gefärbt, während Erythrozyten gelb bis orange erscheinen.
Die 500-ml-Flasche reicht für 1500 Färbungen. Es ist ein IVD-registriertes und CE-zertifiziertes Produkt und kann für die klinische Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Die 500-ml-Flasche reicht für 1500 Färbungen. Es ist ein IVD-registriertes und CE-zertifiziertes Produkt und kann für die klinische Diagnostik eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Eignung für die Mikroskopie (Gewebeschnitt): entspricht
Zellkerne: dunkelblau bis dunkelviolett
Zytoplasma: rosa bis rot
Interzellularsubstanzen: rosa bis rot
Erythrozyten: gelb bis orange
Zellkerne: dunkelblau bis dunkelviolett
Zytoplasma: rosa bis rot
Interzellularsubstanzen: rosa bis rot
Erythrozyten: gelb bis orange
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?