Merck
1.17081
Sigma-Aldrich
Eosin Y-Lösung, 1 %, alkoholisch
for microscopy
Größe auswählen
1 L
€ 204,00
€ 204,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 204,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116124
NACRES:
NA.41
€ 204,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Übergangstemp.
flash point 19 °C
Dichte
0.892 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Eosin G-Lösung 1 %, alkoholisch, für die Mikroskopie findet in der humanmedizinischen Zelldiagnostik Anwendung. Sie ist ein wichtiger Bestandteil bei histologischen und klinisch-zytologischen Untersuchungen menschlicher Proben wie beispielsweise histologische Schnitte der Niere, des Muskelgewebes, des Herzens oder der Lunge. Die Hämatoxylin-Eosin(H&E)-Färbemethode ist die am häufigsten verwendete Färbemethode für histologisches Material. Die Färbemethode für H&E-Färbungen beruht auf einem physikalisch-chemischen Prozess. Zunächst bindet der positiv geladene Zellkernfarbstoff (Hämatoxylin) an die negativ geladenen Phosphatgruppen der im Zellkern enthaltenen Nucleinsäure. Die Zellkerne werden dunkelblau bis dunkelviolett gefärbt. Daraufhin findet eine Gegenfärbung mit negativ geladenem anionischem Eosin G, einem Xanthenfarbstoff, statt. Eosin bindet an die positiv geladenen Plasmaproteine. Cytoplasma und interzelluläre Stoffe werden pink bis rot gefärbt; Erythrozyten erscheinen gelb bis orange.
Eine 500-mL-Flasche des Farbstoffes eignet sich für 1250 Färbungen. Weitere Informationen können der Gebrauchsanweisung entnommen werden. Dieses Produkt ist als IVDregistriert und trägt CE-Kennzeichnung.zertifiziert.
Hinweis zur Analyse
Eignung für die Mikroskopie (Gewebeschnitt): entspricht
Zellkerne: dunkelblau bis dunkelviolett
Zytoplasma: rosa bis rot
Interzellularsubstanzen: rosa bis rot
Erythrozyten: gelb bis orange
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
66.2 °F
Flammpunkt (°C)
19 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Mare Mechelinck et al.
PloS one, 14(12), e0226430-e0226430 (2019-12-14)
A simple but reliable and safe anaesthetic procedure is required for surgical interventions in small rodents. Combined ketamine and xylazine injections are often used in rats for less invasive surgery, possibly with spontaneous breathing and without airway management. However, there