Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,50 |
2.5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 309,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-064-4
NACRES:
NA.05
Beilstein/REAXYS Number:
741883
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Tris(hydroxymethyl)aminomethan, TRIS LAB
vapor pressure
0.0267 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
10.2-10.6 (20 °C, 6 g/L in H2O)
useful pH range
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.), 219-220 °C/13.3 hPa
mp
167-172 °C (lit.)
solubility
678 g/L
density
1.35 g/cm3 at 23 °C
bulk density
840 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
General description
TRIS LAB
Application
Tris(hydroxymethyl)aminomethan TRIS LAB. CAS-Nr. 77-86-1, EG-Nr. 201-064-4, chemische Formel H₂NC(CH₂OH)₃.
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, ber. auf getrockneter Substanz)99,8 - 100,1 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtIn Wasser unlösliche Anteile≤ 0,005 %Extinktion (290 nm; 40 %; 1 cm; Wasser)≤ 0,2Chloride (Cl)≤ 0,001 %Sulfat (SO₄)≤ 0,005 %Schwermetalle (als Pb)≤ 0,0005 %Fe (Eisen)≤ 0,0005 %Sulfatasche≤ 0,05 %Wasser (nach Karl Fischer)≤ 0,5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(hydroxymethyl)aminomethan
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?