If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 175,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 190,00 € 161,50 |
Über diesen Artikel
€ 175,00
Quality Segment
agency
ISO 17025, reag. Ph. Eur., reag. USP
form
solid
technique(s)
titration: suitable
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
560 °C (decomposes)
solubility
92 g/L
density
3.98 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
General description
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungenabgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Features and Benefits
- Erhältlich als Feststoff in einer fest verschlossenen Glasflasche, damit die Haltbarkeit bis zum Öffnen gewährleistest ist.
- Zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034.
- Auf NIST SRM rückführbares hochreines Material
- Qualifiziert in einem durch DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Labor.
- Im Einklang mit dem Kapitel „Reagenzien“ des USP und Ph. Eur.
- Ermöglicht hochqualitative und genaue Titerbestimmungen.
- Wird mit einem Analysenzertifikat (CoA) geliefert.
Packaging
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| mp 560 °C (decomposes) | mp 560 °C (lit.) | mp 560 °C (lit.) | mp 560 °C (decomposes) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
| agency ISO 17025, reag. USP, reag. Ph. Eur. | agency - | agency - | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumiodat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für Chlordioxid nach DIN EN ISO 7393
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Artikel
The titer determination or standardization of a titration solution is essential for accurate and reliable titration results.
Verwandter Inhalt
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1024040100 | 04022536555805 |
| 1024040103 | 04054839650604 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf