Wichtige Dokumente
207977
Kaliumiodat
reagent grade, ≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
560 °C (lit.)
Dichte
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)