Merck
1.05051
Supelco
Kaliumiodat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Kaliumiodat
Größe auswählen
100 G
€ 66,50
500 G
€ 144,00
€ 66,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 66,50
500 G
€ 144,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
IKO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-831-9
NACRES:
NA.21
€ 66,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Produktlinie
EMSURE®
Assay
99.7-100.4% (iodometric)
Form
solid
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Verlust
≤0.05% loss on drying, 130 °C
pH-Wert
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
560 °C (decomposes)
Löslichkeit
92 g/L
Dichte
3.98 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
2000 kg/m3
Anionenspuren
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.01%
iodide (I-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
As: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0004%
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[K+].[I](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Evaluation of the chemical composition and nutritional value of lettuce biofortified with iodine: Diese Forschung untersucht die Auswirkungen von Kaliumjodat als Jodquelle für hydroponisch angebauten Salat durch Steigerung von dessen Nährwert, was für die Jodaufnahme über die Nahrung von Bedeutung ist (Dyląg A et al., 2023).
  • Ausgewählte Adjuvantien erhöhen die Wirksamkeit der Blattbiofortifikation von Brotweizen mit Jod: Kaliumjodat in Blattsprays verbessert den Jodgehalt in Weizen erheblich, was sein Potenzial zur Verbesserung der Nährstoffqualität von Grundnahrungsmitteln unterstreicht (Magor E et al., 2023).
  • Qualität von Roggenpflanzen im Hinblick auf die agronomische Biofortifikation mit Jod: Untersucht, wie sich Kaliumjodat auf das Wachstum und den Jodgehalt von Roggenpflanzen auswirkt, und liefert Einblicke in Jod-Biofortifikationspraktiken in der Landwirtschaft (Krzepiłko A et al., 2022).
  • Antioxidatives und prooxidatives Potenzial von mit Jod biofortifiziertem Salat: Untersucht die antioxidativen Eigenschaften von mit Kaliumjodat behandeltem Salat und liefert wertvolle Daten für die Lebensmittelwissenschaft, insbesondere zur Verbesserung der gesundheitlichen Vorteile von Gemüse (Sularz O et al., 2021).
  • Wirksamkeit der Anreicherung von Salat mit Jod unter Verwendung von Salicyl- und Dijodsalicylsäure und der chemischen Zusammensetzung von Pflanzen: Unterstreicht die Verwendung von Kaliumjodat zur Modifizierung des Nährstoffprofils von Salat, mit dem Ziel, den Jodgehalt durch landwirtschaftliche Praktiken zu steigern (Smoleń S et al., 2022).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): 99,7–100,4 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 5–8
Chlorid, Chlorat, Bromid, Bromat (als Cl): ≤ 0,01 %
Iodid (I): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 5 ppm
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0003 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0004 %
Trocknungsverlust (130 °C): ≤ 0,05 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash