Fortfahren mit
1.02186
Aktivkohle
for analysis
Synonym(e):
Aktivkohle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 93,30
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.370,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
€ 93,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
solid
surface area
800-1500 m2/g
impurities
≤0.2% EtOH solubles, ≤0.5% Substances soluble in water, ≤0.5% water solubles, ≤1% HNO3 solubles
ign. residue
≤1% (600 °C)
loss
≤ 10% loss on drying
particle size
<100 μm (~90%)
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
cation traces
Fe: ≤300 ppm, Pb: ≤10 ppm, Zn: ≤10 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität: entspricht
In Salpetersäure lösliche Substanzen: ≤ 1 %
In Wasser lösliche Substanzen: ≤ 0,5 %
In Ethanol lösliche Substanzen: ≤ 0,2 %
Sulfat (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Eisen): ≤ 300 ppm
Pb (Blei): ≤ 10 ppm
Zn (Zink): ≤ 10 ppm
n-Hexan-Adsorption: ≥ 30 %
Glührückstand (600 °C): ≤ 1 %
Trocknungsverlust: ≤ 10 %
Partikelgröße (< 100 µm): ca. 90 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.022161.020051.02184
surface area
800-1500 m2/g
surface area
-
surface area
-
surface area
800-1500 m2/g
particle size
<100 μm (~90%)
particle size
-
particle size
-
particle size
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
mp
3550 °C
mp
3550 °C
mp
3550 °C
mp
3550 °C
impurities
≤0.2% EtOH solubles, ≤0.5% water solubles, ≤0.5% Substances soluble in water, ≤1% HNO3 solubles
impurities
-
impurities
-
impurities
cyano compounds (CN), passes test, polycyclic aromates, passes test, tar, passes test, ≤5% HNO3 solubles, ≤5% Substances soluble in nitric acid
cation traces
Fe: ≤300 ppm, Zn: ≤10 ppm, Pb: ≤10 ppm
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
As: ≤5 ppm, Fe: ≤500 ppm, Pb: ≤20 ppm, Zn: ≤100 ppm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktivkohle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
102186902004022536030593
102186025004022536030555
102186100004022536030579