Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 176,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
SE.11
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
form
solid
technique(s)
photometry: suitable
matrix
Carbon base material
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Adsorptive Entfernung von Farbstoffen und Verunreinigungen: Aktivkohle wird in großem Umfang für die Adsorption und Entfernung von Farbstoffen und anderen Verunreinigungen aus wässrigen Lösungen verwendet. Jüngste Forschungen zeigen, dass Aktivkohle, die mit BaFe12O19-Pulver modifiziert wurde, zur effizienten Entfernung von Methylblau-Farbstoff eingesetzt wird. Dieses magnetische Adsorptionsmittel kann leicht zurückgewonnen und wiederverwendet werden, was es zu einer nachhaltigen Option für die Wasseraufbereitung macht (Polley und Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2023).
- Nachweis und Beseitigung von Schwermetallen: Aktivkohle wird in Verbundmaterialien zum Nachweis und zur Entfernung von Schwermetallen aus Wasser verwendet. In einer bemerkenswerten Studie wurde ein Ni-Sensor auf der Grundlage von Aktivkohle-Kunststoffmembranen entwickelt, der die Wirksamkeit dieses Materials bei analytischen Anwendungen für die Umweltüberwachung und die Kontrolle der Umweltverschmutzung unter Beweis stellt (Zareh et al., Journal of Analytical Chemistry, 2022).
- Filterverbundwerkstoffe für die industrielle Abwasserbehandlung: Aktivkohle in Kombination mit Nanokristallen aus Zellulose des Bananen-Fruchtstiels wurde zur Herstellung von Filterverbundwerkstoffen für die Behandlung von Industrieabwässern verwendet. Diese Verbundstoffe entfernen wirksam Farbstoffe und Schwermetalle, was ihr Potenzial für groß angelegte Umweltanwendungen und die Verbesserung der Wasserqualität unter Beweis stellt (Rahman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
- Zahnmedizinische Anwendungen: In der zahnmedizinischen Forschung wurde die Wirkung von Aktivkohle in Kombination mit Calciumhydroxid auf die Mikrohärte des Dentins untersucht. Diese Kombination ist vielversprechend für zahnmedizinische Behandlungen, insbesondere für die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Dentin, und bietet potenzielle Vorteile in der restaurativen Zahnmedizin (Abdel Hamid, Egyptian Dental Journal, 2023).
- Umweltadsorptionsmittel und -sensoren: Aktivkohle wird auch zur Herstellung fortschrittlicher Umweltadsorptionsmittel und -sensoren verwendet. So konzentrierte sich eine Studie auf die Entwicklung von magnetisch rückgewinnbaren BaFe12O19-Aktivkohle-Chitosan-Kompositpulvern für die Adsorption von Methylblau-Farbstoff. Diese Materialien zeichnen sich durch hohe Effizienz, Wiederverwendbarkeit und einfache Rückgewinnung aus und sind daher ideal für Umweltsanierungsanwendungen (Polley und Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Iodzahl: ≥ 1050 mg/g
Chlorid (Cl): ≤ 0,0015 %
Partikelgröße< 150 µm): ≥ 70
Spezifische Oberfläche (BET): ca. 850
Chlorid (Cl): ≤ 0,0015 %
Partikelgröße< 150 µm): ≥ 70
Spezifische Oberfläche (BET): ca. 850
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form granular |
| matrix Carbon base material | matrix - | matrix - | matrix - |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bulk density 150‑440 kg/m3 | bulk density 150‑440 kg/m3 | bulk density 150‑440 kg/m3 | bulk density 150‑440 kg/m3 |
| mp 3550 °C | mp 3550 °C | mp 3550 °C | mp 3550 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktivkohle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1020050010 | 04022536027500 |