Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 418,00 |
20 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 957,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
12.01
MDL number:
UNSPSC Code:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
powder
surface area
800-1500 m2/g
impurities
cyano compounds (CN), passes test, polycyclic aromates, passes test, tar, passes test, ≤5% HNO3 solubles, ≤5% Substances soluble in nitric acid
ign. residue
≤2% (600 °C)
loss
≤10% loss on drying
mp
3550 °C
bulk density
150‑440 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤200 ppm
cation traces
As: ≤5 ppm, Fe: ≤500 ppm, Pb: ≤20 ppm, Zn: ≤100 ppm
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[C]
InChI
1S/C
InChI key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
- Adsorptive Entfernung von Farbstoffen und Verunreinigungen: Aktivkohle wird in großem Umfang für die Adsorption und Entfernung von Farbstoffen und anderen Verunreinigungen aus wässrigen Lösungen verwendet. Jüngste Forschungen zeigen, dass Aktivkohle, die mit BaFe12O19-Pulver modifiziert wurde, zur effizienten Entfernung von Methylblau-Farbstoff eingesetzt wird. Dieses magnetische Adsorptionsmittel kann leicht zurückgewonnen und wiederverwendet werden, was es zu einer nachhaltigen Option für die Wasseraufbereitung macht (Polley und Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2023).
- Nachweis und Beseitigung von Schwermetallen: Aktivkohle wird in Verbundmaterialien zum Nachweis und zur Entfernung von Schwermetallen aus Wasser verwendet. In einer bemerkenswerten Studie wurde ein Ni-Sensor auf der Grundlage von Aktivkohle-Kunststoffmembranen entwickelt, der die Wirksamkeit dieses Materials bei analytischen Anwendungen für die Umweltüberwachung und die Kontrolle der Umweltverschmutzung unter Beweis stellt (Zareh et al., Journal of Analytical Chemistry, 2022).
- Filterverbundwerkstoffe für die industrielle Abwasserbehandlung: Aktivkohle in Kombination mit Nanokristallen aus Zellulose des Bananen-Fruchtstiels wurde zur Herstellung von Filterverbundwerkstoffen für die Behandlung von Industrieabwässern verwendet. Diese Verbundstoffe entfernen wirksam Farbstoffe und Schwermetalle, was ihr Potenzial für groß angelegte Umweltanwendungen und die Verbesserung der Wasserqualität unter Beweis stellt (Rahman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
- Zahnmedizinische Anwendungen: In der zahnmedizinischen Forschung wurde die Wirkung von Aktivkohle in Kombination mit Calciumhydroxid auf die Mikrohärte des Dentins untersucht. Diese Kombination ist vielversprechend für zahnmedizinische Behandlungen, insbesondere für die Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Dentin, und bietet potenzielle Vorteile in der restaurativen Zahnmedizin (Abdel Hamid, Egyptian Dental Journal, 2023).
- Umweltadsorptionsmittel und -sensoren: Aktivkohle wird auch zur Herstellung fortschrittlicher Umweltadsorptionsmittel und -sensoren verwendet. So konzentrierte sich eine Studie auf die Entwicklung von magnetisch rückgewinnbaren BaFe12O19-Aktivkohle-Chitosan-Kompositpulvern für die Adsorption von Methylblau-Farbstoff. Diese Materialien zeichnen sich durch hohe Effizienz, Wiederverwendbarkeit und einfache Rückgewinnung aus und sind daher ideal für Umweltsanierungsanwendungen (Polley und Bera, International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Analysis Note
Identität: entspricht
In Salpetersäure lösliche Substanzen: ≤ 5 %
Chlorid (Cl): ≤ 200 ppm
Cyanverbindungen (CN): entspricht
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 500 ppm
Pb (Blei): ≤ 20 ppm
Zn (Zink): ≤ 100 ppm
Polyzyklische Aromaten: entspricht
Teerprodukte: entspricht
n-Hexan-Adsorption: ≥ 30 %
Glührückstand (600 °C): ≤ 2 %
Trocknungsverlust: ≤ 10 %
In Salpetersäure lösliche Substanzen: ≤ 5 %
Chlorid (Cl): ≤ 200 ppm
Cyanverbindungen (CN): entspricht
As (Arsen): ≤ 5 ppm
Fe (Eisen): ≤ 500 ppm
Pb (Blei): ≤ 20 ppm
Zn (Zink): ≤ 100 ppm
Polyzyklische Aromaten: entspricht
Teerprodukte: entspricht
n-Hexan-Adsorption: ≥ 30 %
Glührückstand (600 °C): ≤ 2 %
Trocknungsverlust: ≤ 10 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aktivkohle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?