Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 167,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 970,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
ClCs
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Grade:
reagent grade
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
reagent grade
Quality Segment
form
crystals
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
SMILES string
[Cs+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
General description
Molekularbiologische Qualität.
Spezifikationen:
A (260 nm, 50 %, Wasser): ≤0,1 AU
Assay: ≥99,5 %
DNase: nicht nachweisbar
Blei (Pb): ≤0,001 %
Lithium (Li): ≤0,005 %
Magnesium (Mg): ≤0,001 %
Nickel (Ni): ≤0,0001 %
Kalium (K): ≤0,05 %
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Rubidium (Rb): ≤0,1 %
Natrium (Na): ≤0,1 %
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Spezifikationen:
A (260 nm, 50 %, Wasser): ≤0,1 AU
Assay: ≥99,5 %
DNase: nicht nachweisbar
Blei (Pb): ≤0,001 %
Lithium (Li): ≤0,005 %
Magnesium (Mg): ≤0,001 %
Nickel (Ni): ≤0,0001 %
Kalium (K): ≤0,05 %
Protease: nicht nachweisbar
RNase: nicht nachweisbar
Rubidium (Rb): ≤0,1 %
Natrium (Na): ≤0,1 %
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Application
- Nanostructured Polyoxometalate-Based Heterogeneous Electrode Materials for Electrochemical Sensing of Glucose: Die Forschungsarbeit zeigt die Verwendung von Cäsiumchlorid bei der Entwicklung fortschrittlicher Elektrodenmaterialien für die Glukosemessung und verbessert so die Technologien für das Diabetesmanagement (Yu et al., 2024).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form crystals | form powder | form crystals | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumchlorid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 3030-100GM | 04055977230024 |
| 3040-1KG | 04055977230031 |