Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 765,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
7.5 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
liquid
potency
933 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
149.5 °C/1013 mbar
mp
9.2 °C
solubility
3.2 g/L
density
2.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Refractive index (n 20/D): 1.597 - 1.599
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.88 - 2.90
Evaporation residue: ≤ 0.1 %
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility 3.2 g/L | solubility - | solubility - | solubility water: soluble 800 part, acetone: miscible, alcohol: miscible, benzene: miscible, chloroform: miscible, diethyl ether: miscible, oil: miscible, petroleum ether: miscible |
| mp 9.2 °C | mp 5-8 °C (lit.) | mp 5-8 °C (lit.) | mp 5-8 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 149.5 °C/1013 mbar | bp 146-150 °C (lit.) | bp 146-150 °C (lit.) | bp 146-150 °C (lit.) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
106.3 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
41.3 °C - closed cup - (own results)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-25-2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1019441000 | 04022536026640 |