Wichtige Dokumente
132942
Bromoform
contains 1-3% ethanol as stabilizer, 96%
Synonym(e):
Tribrommethan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
8.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5 mmHg ( 20 °C)
Assay
96%
Form
liquid
Enthält
1-3% ethanol as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
5-8 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 800 part
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
oil: miscible
petroleum ether: miscible
Dichte
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChIKey
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Flammpunkt (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?