Fortfahren mit
36972
Bromoform
amylene stabilized, analytical standard
Synonym(e):
Tribrommethan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CHBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.73
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-854-6
Beilstein/REAXYS Number:
1731048
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
8.7 (vs air)
vapor pressure
5 mmHg ( 20 °C)
quality
amylene stabilized
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.595 (lit.)
bp
146-150 °C (lit.)
mp
5-8 °C (lit.)
density
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
132942241032PHR3495
Bromoform amylene stabilized, analytical standard
Supelco
36972
Bromoform
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
application(s)
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromoform
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
106.3 °F - closed cup - (own results)
flash_point_c
41.3 °C - closed cup - (own results)
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-25-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Szilvia Pothoczki et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 22(40), 404211-404211 (2011-03-10)
New neutron and x-ray diffraction measurements are reported on liquid chloroform, CHCl(3), and bromoform, CHBr(3). Experimental total scattering structure factors have been interpreted by the reverse Monte Carlo method of structural modelling. Partial radial distribution functions, intramolecular bond angle distributions
Bichismita Sahu et al.
The Journal of organic chemistry, 74(6), 2601-2604 (2009-02-26)
Addition of bromoform to conjugated nitroalkenes in the presence of Mg provided beta-tribromomethyl nitroalkanes in good to excellent yields and diastereoselectivity. These novel Michael adducts, formed under radical conditions, underwent elimination of HBr in the same pot under reflux to
Lisa George et al.
The Journal of chemical physics, 135(12), 124503-124503 (2011-10-07)
Iso-polyhalomethanes are known reactive intermediates that play a pivotal role in the photochemistry of halomethanes in condensed phases. In this work, iso-bromoform (iso-CHBr(3)) and its deuterated isotopomer were characterized by matrix isolation infrared and UV/visible spectroscopy, supported by ab initio
Global Trade Item Number
SKUGTIN
36972-1G04061831833249