Fortfahren mit
1.01747
Arsenic Test, photometric
photometric, 0.001-0.100 mg/L (As), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
30 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 455,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 455,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Arsen-Test, photometric, 0.001-0.100 mg/L (As), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 30 tests
specific analyte(s)
arsenic
measuring range
0.001-0.100 mg/L (As)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Silver DDTC)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,0010–0,100 mg/l As Spectroquant®
Diese Methode entspricht EPA 206.4, APHA 3500-As B und ASTM D2972-15 A.
Dieser Spectroquant® Arsen-Reagenzientest ermöglicht die genaue Quantifizierung des Arsengehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In saurer Lösung werden Arsenverbindungen durch ein Reduktionsmittelgemisch aus Zink, Zinn(II)-chlorid und Kaliumiodid reduziert und bilden Arsenwasserstoff, der mit Silberdiethyldithiocarbamat in einem Absorptionsröhrchen zu einer roten Verbindung reagiert, die photometrisch bestimmt wird.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.179271.179171.14779
detection method
photometric (Silver DDTC)
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Dimethyl-p-phenylenediamine)
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
sulfide
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.001-0.100 mg/L (As)
measuring range
0.005-0.50 mg/L (As)
measuring range
-
measuring range
0.020-1.50 mg/L (S2-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
disinfection control
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
aquaculture
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
wastewater
signalword
Danger
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system, Thyroid
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101747000104022536985725