Fortfahren mit
1.17927
Arsenic Test Strips, colorimetric
0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
Synonym(e):
Chemische Arsen-Teststreifen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 183,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 183,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Arsen-Test, colorimetric, 0.005-0.50 mg/L (As), MQuant®
description
semi-quantitative
Quality Segment
product line
MQuant®
specific analyte(s)
arsenic
reaction suitability
reaction type: modified Gutzeit test
measuring range
0.005-0.50 mg/L (As)
application(s)
disinfection control
drinking water
ground and surface water
mineral water
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Die Arsen-Teststreifen eignen sich zur Bestimmung des Arsengehalts in Wasser, pharmazeutischen Produkten, vorbereiteten biologischen Proben und flüssigen Lebensmitteln. Bei diesem MQuant Arsen-Test werden Teststäbchen in Kombination mit zusätzlichen Reagenzien verwendet. Durch Zugabe von Zinkpulver, einer festen Säure sowie eines Oxidationsmittels zur Beseitigung störender Sulfid-Ionen wird Arsen aus der Probe freigesetzt. Auf der Reaktionszone des Teststäbchens bildet sich eine gelbbraune Farbe. Die Konzentration von Arsen(III) und Arsen(V) wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststäbchens mit den Feldern der Farbskala semiquantitativ gemessen. Bitte beachten Sie auch unseren MQuant Arsen-Test (117917) für höhere Konzentrationsmessungen. Die Teststäbchen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Ammoniumkonzentration und den potenziellen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie der Reflectoquant oder Spectroquant Test angewendet wird.
Verfahren: kolorimetrisch mit Teststäbchen und Reagenz 0,005 - 0,010 - 0,025 - 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 mg/L As MQuant®
Application
  • Arsenpigmente in Bibliotheken – Prüfverfahren,kontaminierte Räume und Arbeitsschutzmaßnahmen: In einem Forschungsprojekt derUniversitäts- und Landesbibliothek Bonn und der Fakultät für Angewandte Naturwissenschaften der TH Kölnwurde der Umgang mit Arsen in Bibliotheksgut analysiert.Arsenhaltige Pigmente in Bibliotheksgut sind eine Gefahrenquelle fürdie institutionellen Mitarbeiter(innen), für Restaurator(inn)en, für Wissenschaftler(innen) und Benutzer(innen). Es wurden über 300 Bände mitverdächtigen grünen Buchbestandteilen sowohl mit XRF als auch mit Ramanspektroskopie untersucht,wobei bei etwa der Hälfte Arsenverbindungen nachgewiesen werden konnten. DasXRF-Testgerät ist mobil und effektiv, liefert reproduzierbare Daten und kann eineVielzahl von Elementen wie Arsen, Blei und Quecksilber erkennen. Es gibt jedochStrahlung ab und ist auf kleine Bereiche beschränkt. Das Gerät erfordert spezielle Schulungen zur Bedienungsowie zur Auswertung der Ergebnisse. Daraufhin wurden ein Arsen-Schnelltestmit Teststreifen auf Bromidbasis und dem [TM=“MQUANT”]-Testkit evaluiert. BeimVergleich der Schnelltestkits hat sich das [TM=“MQUANT”]-Testkit als sinnvoller erwiesenals Bromid-Testpapier, da es alle notwendigen Zubehörteile enthältund dazu beiträgt, das Gefahrenpotenzial für die Benutzer(innen) zu minimieren. Das [TM=“MQUANT”]-Testkitkann nach einer Schulung und Einweisung des Archivpersonalsfür erste In-situ-Untersuchungen geeignet sein, da es relativ genau, sofort einsatzfähig, einfach zu verwendenund geeignet zum Prüfen von Oberflächen ist. (Wetten J et al., 2024)
  • Arsenic in private well water part 1 of 3: Impact of the New Jersey Private Well Testing Act on household testing and mitigation behavior.: In dieser Forschungsarbeit werden die Auswirkungen des New Jersey Private Well Testing Act auf Arsentests und das Verhalten zur Arsenreduzierung von Haushalten unter Hervorhebung der Wirksamkeit der Maßnahmen zur Förderung der öffentlichen Gesundheit beleuchtet (Flanagan SV et al., 2016).
  • Evaluation of an arsenic test kit for rapid well screening in Bangladesh.: Diese Studie untersucht die Wirksamkeit eines Arsentestkits zur schnellen Untersuchung von Brunnen in Bangladesch, wobei dessen Potenzial für eine weitverbreitete Verwendung in ressourcenarmen Gegenden aufgezeigt wird (George CM et al., 2012).
  • Evaluation of two new arsenic field test kits capable of detecting arsenic water concentrations close to 10 μg/L.: Die Forschungsarbeit untersucht zwei neue Feldtestkits zum Nachweis von Arsenkonzentrationen nahe dem 10-μg/l-Schwellenwert, was eine zuverlässige Methode zur Beurteilung der Wasserqualität vor Ort darstellt (Steinmaus CM et al., 2006).
  • Bacterial bioassay for rapid and accurate analysis of arsenic in highly variable groundwater samples.: Diese Studie stellt einen bakteriellen Bioassay zur schnellen und genauen Analyse von Arsen im Grundwasser vor und bietet damit einen neuartigen Ansatz zur Umweltüberwachung (Trang PT et al., 2005).
Legal Information
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.179171.017471.10081
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
arsenic
specific analyte(s)
hydrogen peroxide
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
photometric (Silver DDTC)
detection method
colorimetric
reaction suitability
reaction type: modified Gutzeit test
reaction suitability
reaction type: modified Gutzeit test
reaction suitability
-
reaction suitability
reaction type: enzymatic reaction, reagent type: oxidant
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
Spectroquant®
product line
MQuant®
application(s)
disinfection control
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
drinking water
ground and surface water
mineral water
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
application(s)
disinfection control
milk and dairy products
swimming pools
wastewater
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsen-Test
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
117927000104022536894119
Questions
  1. Hi! I am doing a project where this kit is used, and wanted to briefly explain what specific reagents are present and what each one does in my report. What, in brief, is the function of the acid, zinc and oxidizing agent? Thank you!
    1 answer
    1. When zinc powder, a solid acid, and - for the elimination of interfering sulfide ions - an oxidizing agent are added to compounds of arsenic(III) and arsenic(V), arsenic hydride is liberated, which in turn reacts with mercury(II) bromide contained in the reaction zone of the test strip to form yellow-brown mixed arsenic-mercury halogenides.