Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 111,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.005% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
pH
14 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
78 °C
density
2.18 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1100 kg/m3
anion traces
carbonate (as BaCO3): ≤2.0%, chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfide (S2-): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, Sr: ≤0.5%, heavy metals: ≤0.0005% ((ACS))
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Determination of phosphorylated and O-glycosylated sites by chemical targeting (CTID) at ambient temperature: Diese Studie untersucht die Verwendung von chemischem Targeting zur Identifizierung phosphorylierter und O-glykosylierter Stellen als Grundlage für das Verständnis von Proteinmodifikationen. Bariumhydroxid wird aufgrund seiner Effektivität bei Umgebungstemperaturen verwendet und steigert die Effizienz von Analysemethoden (Hathaway, 2007).
- Wet-chemical synthesis of crystalline BaTiO3 from stable chelated titanium complex: formation mechanism and dispersibility in organic solvents: In dieser Forschungsarbeit wird die nasschemische Synthese von BaTiO3 beschrieben, wobei der Bildungsmechanismus und die Dispergierbarkeit des Stoffes hervorgehoben werden. Bariumhydroxid spielt eine zentrale Rolle bei der Stabilisierung des chelierten Titankomplexes und ist daher eine wertvolle Komponente in der Materialsynthese und analytischen Chemie (Pramanik et al., 2006).
- Synthese und analgetische Wirkung von Normorphin-3- und -6-Glucuroniden: In dieser Arbeit wird die Synthese von Normorphin-Glucuroniden unter Verwendung von Bariumhydroxid im Detail beschrieben. Die Studie erweitert das Verständnis der analgetischen Eigenschaften und der chemischen Synthese pharmakologisch relevanter Verbindungen (Oguri et al., 1989).
Analysis Note
In verdünnter Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Carbonat (als BaCO₃): ≤ 2,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfid (S): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Sr (Strontium): ≤ 0,5 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder, crystals or chunks | form crystals, granules or powder | form solid |
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98% | assay ≥99.9% trace metals basis | assay ≥98.0% (acidimetric) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| impurities ≤0.005% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid | impurities ≤0.01% insol. dil. HCl, ≤2.0% barium carbonate | impurities - | impurities ≤0.01% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid, ≤0.2% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate) |
| density 2.18 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 2.18 g/cm3 at 20 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bariumhydroxid-Octahydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1017370500 | 04022536024233 |