Wichtige Dokumente
935727
Bariumhydroxid Octahydrat
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Barium dihydroxide octahydrate, Dihydroxybarium octahydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥99.9% trace metals basis
Form
crystals, granules or powder
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
78 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChIKey
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)