Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 199,00 € 149,25 |
Über diesen Artikel
€ 149,25
Listenpreis€ 199,00Sparen Sie 25%Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
550 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.01% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid, ≤0.2% Substances not precipitated by dilute sulfuric acid (as sulfate)
pH
14 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
mp
78 °C
solubility
72 g/L
density
2.18 g/cm3 at 20 °C
bulk density
900‑1100 kg/m3
anion traces
carbonate (as BaCO3): ≤2.0%, chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfide (S2-): ≤0.001%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, Sr: ≤1.0%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
InChI key
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
General description
Application
- Chitosan and carbon nitride doped barium hydroxide nanoparticles served as dye degrader and bactericidal potential: A molecular docking study: In dieser Studie wird die Verwendung von Bariumhydroxid-Octahydrat-Nanopartikeln, die mit Chitosan und Kohlenstoffnitrid dotiert sind, für Anwendungen beim Abbau von Farbstoffen und als bakterizide Mittel untersucht. Die Forschungsarbeit unterstreicht das Potenzial dieser Nanopartikel für die Umweltsanierung und antimikrobielle Behandlung (Ikram et al., 2023).
- Ba(OH)2 Equilibria in the System Ba-O-H-F, With Application to the Formation of Ba2YCu3O6.5 + x From BaF2-Precursors: In diesem Beitrag wird das Gleichgewicht von Bariumhydroxid-Octahydrat im Ba-O-H-F-System und seine Anwendung bei der Bildung von Ba2YCu3O6.5 + x aus BaF2-Vorläufern erörtert. Diese Forschungsarbeit ist für die Materialsynthese und Anwendungen im Bereich der Supraleiter relevant (Cook et al., 2005).
- The Effect of Nanometer Oxide Additive on the Heat-Conducting Property of Barium Hydroxide Octahydrate: In diesem Artikel wird untersucht, wie Oxidzusätze im Nanometerbereich die wärmeleitenden Eigenschaften von Bariumhydroxid-Octahydrat beeinflussen, und es werden potenzielle Anwendungen in Wärmemanagementsystemen und Wärmespeichern aufgezeigt (Xu et al., 2015).
- Application of capillary isotachophoresis to analysis of serum protein: In dieser Studie werden Bariumhydroxid-Octahydrat in der Kapillar-Isotachophorese-Analyse von Serumproteinen verwendet und seine Anwendung in der biochemischen Analyse und klinischen Diagnostik demonstriert (Ono et al., 1990).
- Staining of tissue sections for electron microscopy with heavy metals. II. Application of solutions containing lead and barium: Im Rahmen dieser Forschungsarbeit werden Bariumhydroxid-Octahydrat-Lösungen zum Anfärben von Gewebeschnitten für die Elektronenmikroskopie verwendet, was Einblicke in deren Verwendung bei histologischen und zytologischen Untersuchungen gibt (WATSON, 1958).
Analysis Note
In verdünnter Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Carbonat (als BaCO₃): ≤ 2,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Sulfid (S): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Sr (Strontium): ≤ 1,0 %
In verdünnter Schwefelsäure nicht fällbare Anteile (als Sulfat): ≤ 0,2 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder, crystals or chunks | form powder |
| solubility 72 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥98% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| anion traces carbonate (as BaCO3): ≤2.0%, sulfide (S2-): ≤0.001%, chloride (Cl-): ≤0.002% | anion traces carbonate (as BaCO3): ≤2.0%, chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfide (S2-): ≤0.0005% | anion traces S2-: ≤0.001%, chloride (Cl-): ≤0.001% | anion traces - |
| mp 78 °C | mp 78 °C | mp 78 °C (lit.) | mp 78 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bariumhydroxid-Octahydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1017351000 | 04022536024202 |