Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
color
blue
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.10 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Eine Entkalkung ist notwendig für Untersuchungen von Hartgewebe mit einem Lichtmikroskop während routinemäßigen histologischen Untersuchungen. Für die Entkalkung von empfindlichem kalziumhaltigem Gewebe, z. B. Beckenkammbiopsien, kann OSTEOSOFT® (Produktnummer 1.01728) verwendet werden. Formulierung auf Basis von EDTA verwendet werden. Zur Entkalkung von Hartgewebe, wie z. B. Zähnen oder Knochen, kann dagegen der formaldehyd- und salzsäurehaltige Entkalker OSTEOMOLL® verwendet werden. Die erforderliche Menge OSTEOMOLL® ist von der Größe, Art und Dicke des Materials abhängig. Eine 30-ml-Portion OSTEOMOLL®, die das Material vollständig bedecken sollte, kann zweimal verwendet werden, wenn die Lösung noch klar und nicht kontaminiert ist.
Das Material muss erst auf eine Dicke von max. 5 mm und eine Fläche von 6 cm² (= max. Größe der Einbettkassette) geschnitten werden. Beide Lösungen sind farbkodiert, um sie nicht nur voneinander, sondern auch von den anderen Lösungsmitteln und Fixativen im histologischen Labor unterscheiden zu können. OSTEOSOFT® ist gelb und OSTEOMOLL® blau angefärbt. Für eine IHC-Analyse des Gewebes sollte OSTEOSOFT® eingesetzt werden, da damit die Antigen-Strukturen erhalten bleiben. OSTEOMOLL® kann für Gewebe ohne weitere Antikörperanalyse verwendet werden.
Beide Entkalker können für klinische Diagnosezwecke sowie bei Laborakkreditierungen eingesetzt werden, da sie CE-zertifiziert und als IVD-Produkte registriert sind. Die erforderliche Menge OSTEOMOLL® ist von der Größe, Art und Dichte des jeweiligen Materials abhängig. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) clinical testing |
| density 1.10 g/mL at 20 °C | density 1.10 g/mL at 20 °C | density 1.017 g/cm3 at 20 °C | density 1.18 g/cm3 at 20 °C |
| pH <1 (20 °C in H2O) | pH 7.0-7.3 (20 °C in H2O) | pH 6.7-7.1 ( in H2O) | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1017361000 | 04022536929026 |
| 1017362500 | 04027269233082 |