Fortfahren mit
1.00496
Formaldehydlösung 4 %, gepuffert, pH 6,9
(approx. 10% Formalin solution) for histology
Synonym(e):
Formalinlösung, Methanallösung, Methylaldehydlösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
350 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,60
700 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,20
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116124
Bp:
100 °C/1013 hPa
€ 37,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
3.8-4.2% (acidimetric)
color
colorless
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
density
1.017 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Formaldehyd (HCOH) ist eines der bekanntesten und wirksamsten Fixiermittel. Die Fixierung mit Formaldehyd eignet sich für so gut wie alle Arten von histologischem Gewebe sowie für kalzifizierte Ablagerungen, Knochen, Knorpel und Präparate des Nervensystems. Die Fixierung des histologischen Untersuchungsguts humanen oder tierischen Ursprungs erfolgt normalerweise in einer 4%igen oder 10%igen Formaldehydlösung. Dabei entspricht die 4%ige Formaldehydlösung chemisch einer 10%igen Formalinlösung. Diese Formaldehydlösung 4 % ist eine fertige Gebrauchslösung, die zum Schutz der Gewebestrukturen mit Phosphatpuffer stabilisiert ist. Die Entstehung von Ameisensäure wird wirksam verhindert. Dieses Produkt ist als IVD registriert und CE-zertifiziert und kann für diagnostische Zwecke eingesetzt werden. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it okay to fix an entire tissue with 4% PFA at 37°C overnight using product 1004960700 without altering its morphology?
    1 answer
    1. The temperature used for standard tissue processing historically has been room temperature. Temperature can affect the rate of fixation, and modern tissue processors may use elevated temperatures to reduce processing time without adverse effects on tissue morphology. Cold fixation is common in electron microscopy when using glutaraldehyde as a fixative.
      Helpful?
  2. Do 4% formaldehyde or 10% formalin solutions contain traces of methanol?
    1 answer
    1. Product 1004960700 and all other formaldehyde or formalin solutions contain methanol to prevent the formaldehyde from reforming as a polymer or escaping as a gas. If a methanol-free solution is required, paraformaldehyde powders or crystals can be purchased and prepared into methanol-free solutions, although these solutions are unstable and should be prepared fresh daily or kept for only short periods of time.