Fortfahren mit
1.01629
Terrific Bouillon
GranuCult® plus, granular, for Escherichia coli, pkg of 500 g, pkg of 5 kg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.320,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® plus
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli
Application(s):
clinical
microbiology
pharmaceutical
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
non-sterile
Quality Level
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
clinical
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
für die Mikrobiologie
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,0- 7,4
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 23724): ≥ 1E+08 KBE/ml
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 33694): ≥ 1E+08 KBE/ml
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 39403 (JM103)): ≥ 1E+08 KBE/ml
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 47014): ≥ 1E+08 KBE/ml
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 47013): ≥ 1E+08 KBE/ml
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 53868 (DH5a)): ≥ 1E+08 KBE/ml
Inkubation: 24 Std.; 35 °C; aerob.
Other Notes
Ersetzt: 1016295007
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.106581.101531.00414
suitability
Escherichia coli
suitability
Salmonella spp.
suitability
Salmonella spp.
suitability
Escherichia coli
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
powder (dehydrated (DCM))
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
application(s)
clinical
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® plus
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terrific Bouillon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101629500004027269238803
101629050004022536963716