Fortfahren mit
1.10153
Salmosyst Broth base
suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 242,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
€ 242,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
medium granules (dehydrated (DCM))
Quality Segment
manufacturer/tradename
GranuCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
−20°C
suitability
Salmonella spp.
General description
for microbiology
Analysis Note
Appearance (clearness): turbid
Appearance (color): white
Growth (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)): +
Growth (Salmonella dublin ATCC 15480): +
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): inhibited
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): inhibited
Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic; in culture medium with addition of Salmosyst selective supplement.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)