1.00414
Presence-Absence Broth
suitable for microbiology
Empfohlene Produkte
Form
medium granules (dehydrated (DCM))
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
GranuCult®
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Escherichia coli
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
for microbiology
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): violett
pH-Wert (25 °C): 6.6 - 7.0
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): mäßig
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): mäßig bis gut
Farbumschlag nach gelb (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Farbumschlag nach gelb (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +
Farbumschlag nach gelb (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): kein bis schwach
Farbumschlag nach gelb (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gas (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Gas (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Bebrütung: 24-48 Std; 35 °C; aerob.
Aussehen (Farbe): violett
pH-Wert (25 °C): 6.6 - 7.0
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): gut bis sehr gut
Wachstum (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): gut bis sehr gut
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): mäßig
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): mäßig bis gut
Farbumschlag nach gelb (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Farbumschlag nach gelb (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +
Farbumschlag nach gelb (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): kein bis schwach
Farbumschlag nach gelb (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Gas (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)): +
Gas (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): -
Gas (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): -
Bebrütung: 24-48 Std; 35 °C; aerob.
Fußnote
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3