Fortfahren mit
1.01541
Bromocresol green sodium salt
pH indicator, water-soluble, ACS
Synonym(e):
Bromocresol green sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 408,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H13Br4NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.00
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
263-657-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 408,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bromocresol green sodium salt, indicator water-soluble ACS
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
loss
≤5.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3c(c(c(c(c3)Br)[O-])Br)C)c2c(c(c(c(c2)Br)O)Br)C
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Transition range: pH 3.8 - pH 5.4yellow green - blue
Appearance of solution: conforms
Loss on drying (110 °C): ≤ 5.0 %
Transition range (according to ACS): conforms
ACS conforms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.08121B1256114367
storage temp.
15-25°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
visual transition interval
3.8-5.4, yellow-green to blue
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
visual transition interval
3.8, yellow(Visual Interval Pass), 3.8-5.2, yellow to blue, 4.5, green, 5.4, blue(Visual Interval Pass)
loss
≤5.0% loss on drying, 110°C
loss
≤3% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
agency
suitable for SM 2310
agency
reag. Ph. Eur.
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101541001004022536022390