Fortfahren mit
B1256
Bromkresolgrün
≥98% purity, crystalline
Synonym(e):
3′,3″,5′,5″-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 218,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H13Br4NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.00
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
263-657-4
MDL number:
€ 218,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Bromkresolgrün, crystalline
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
form
crystalline
visual transition interval
3.8-5.4, yellow to blue
mp
230 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
λmax
616 nm in H2O
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
Application
Bromocresol Green sodium salt has been used as a pH indicator for glutamate decarboxylase activity assay in Listeria monocytogenes strains.
Biochem/physiol Actions
Bromocresol Green is mainly used for measuring serum albumin. In presence of acidic conditions, bromocresol green interacts with albumin, thereby resulting in an increase in absorbance at 630nm. The change in absorbance is linked with the concentration of albumin. Bromocresol Green is also a pH indicator, changing from yellow (pH 4.0) to blue color (5.4).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
31870111436717470
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: water (1:1): 0.1 g/10 mL, red
form
crystalline
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
225 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromkresolgrün
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)