Fortfahren mit
114367
Bromkresolgrün
90% (HPLC), ACS reagent, Dye content 90 %
Synonym(e):
3′,3″,5′,5″-Tetrabrom-m-kresolsulfonphthalein Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H13Br4NaO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
720.00
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
263-657-4
MDL number:
€ 82,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
assay
90% (HPLC)
form
powder or crystals
composition
Dye content, 90%
visual transition interval
3.8, yellow(Visual Interval Pass), 3.8-5.2, yellow to blue, 4.5, green, 5.4, blue(Visual Interval Pass)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Cc1c(Br)c(O)c(Br)cc1\C(=C2\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2C)c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C21H14Br4O5S.Na/c1-9-12(7-14(22)19(26)17(9)24)21(13-8-15(23)20(27)18(25)10(13)2)11-5-3-4-6-16(11)31(28,29)30-21;/h3-8,26-27H,1-2H3;/q;+1/p-1
InChI key
HEFSGAHJDGZCHA-UHFFFAOYSA-M
General description
Bromkresolgrün (BKG), auch als Bromkresolblau bekannt, ist ein synthetischer, anionischer Triphenylmethanfarbstoff, der zur Gruppe der Phthalein- und Sulphonphthalein-Farbstoffe gehört. Es wird häufig als pH-Indikator verwendet, da es bei einem pH-Wert von 3,8 bis 5,4 seine Farbe von gelb in blau-grün ändert. Das Mononatriumsalz von Bromkresolgrün ist in Wasser stark ionisierbar. Bei höheren pH-Werten erzeugt der Farbstoff ein großes und schwach lipophiles Dianion.
Application
Bromkresolgrün (BKG) dient als pH-Indikator in biologischen und medizinischen Experimenten.
  • Es findet breite Anwendung als Vitalfarbstoff bei der Untersuchung der Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke.
  • Es wird als Tracking-Farbstoff für die DNA-Agarosegelelektrophorese, für Proteinbestimmungen und in Charge-Transfer-Komplexierungs-Prozessen verwendet.
  • In der DC wird BKG zur Visualisierung von Verbindungen mit funktionellen Gruppen, deren pKa unter 5,0 liegt, eingesetzt.
  • Es wird für die pH-sensitive kolorimetrische Bestimmung der Glutamat-Decarboxylase-Aktivität verwendet.
  • Außerdem kommt es bei der Bewertung von papieranalytischen Geräten für die kolorimetrische Analyse von Serumproben zum Einsatz.
  • Es eignet sich als selektiver Inhibitor in nierenphysiologischen Untersuchungen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B125686089117470
description
90% (HPLC), ACS reagent, Dye content 90 %
description
crystalline
description
indicator grade, Dye content 90 %
description
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
indicator grade
grade
-
form
powder or crystals
form
crystalline
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Dye content, 90%
composition
-
composition
Dye content, 90%
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromkresolgrün
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)