Fortfahren mit
1.01514
Hydrochloric acid
30%, Ultrapur
Synonym(e):
Salzsäure -Lösung, Chlorwasserstofflösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 734,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 962,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.960,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
30%
Form:
liquid
€ 734,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Salzsäurelösung, 30% Ultrapur
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
vapor pressure
21.8 hPa ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
30%
form
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
85 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
solubility
water: soluble
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid solution by the expired Ampicillin drug: Diese Studie untersucht die Verwendung von abgelaufenem Ampicillin als Korrosionsinhibitor für Baustahl in Salzsäurelösungen, was einen innovativen Ansatz zur Wiederverwendung von pharmazeutischen Abfällen darstellt (Alamry et al., 2023).
  • Determination of Carcinogenic Primary Aromatic Amines Contained as Impurities in Synthetic Organic Colorants: In dieser Forschungsarbeit wird eine Methode zum Nachweis krebserregender primärer aromatischer Amine in synthetischen organischen Farbstoffen unter Verwendung von Salzsäurelösungen zur Probenvorbereitung als Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit von Verbraucherprodukten vorgestellt (Kawakami et al., 2022).
  • Determination of Amino Acid Composition of Ganirelix Acetate in an Injectable Formulation by Pre-column Derivatization with 6-Aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl Carbamate: Diese Studie beschreibt die Bestimmung von Aminosäuren in Ganirelixacetat-Formulierungen unter Verwendung von Salzsäurelösungen als detaillierte Analysemethode für pharmazeutische Anwendungen (Ummiti and Kumar, 2020).
  • In-process prepared deep eutectic solvent based homogeneous liquid-liquid microextraction for the determination of irgaphos 168 and irganox 1010 in polypropylene packed drinks: Diese Forschungsarbeit befasst sich mit der Verwendung von Salzsäurelösungen im Extraktionsprozess zur Bestimmung von Antioxidantien in Getränken, wodurch die Lebensmittelsicherheit und die Qualitätskontrollmethoden verbessert werden (Naebi et al., 2020).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.003181.00319W530574
assay
30%
assay
30%
assay
≥32.0% (alkalimetric)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300, 400
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Atomic spectroscopy techniques like AAS, AES, ICP-OES, and ICP-MS identify and quantify elemental composition in samples.
Yong-Test
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101514050004022536021997
101514025004022536021980
101514100004022536984018
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. No informations are given the presence of sulfates despite in the suprapur HCl bottle you mention the information. Is that mean no trace of sulfate were found or the presence of sulfate wasn't tested ?
    1 answer
    1. This product does not have a specification regarding the presence of sulfate.
      Helpful?
  2. E' adatto per analisi di elementi in tracce in ICP-MS?
    1 answer
    1. Yes, this product can be used for ICP-MS and ICP-OES methods.
      The specification is linked below:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheet/SPEC/MDA/CHEM/1.01514/1015141000