If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,80 |
500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 101,00 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 155,00 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 339,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Salzsäurelösung, 30% Suprapur®
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
vapor pressure
21.8 hPa ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
30%
form
liquid
concentration
≥30%
pH
<1 (20 °C, 300 g/L in H2O)
bp
85 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
solubility
water: soluble
density
1.15 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Application
- Optimization of enantioselective high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantitative determination of 3,4-methylenedioxy-methamphetamine (MDMA) and its phase-1 metabolites in human biological fluids: Diese Studie beleuchtet die Verwendung einer Salzsäurelösung im Probenvorbereitungsprozess zur präzisen analytischen Bestimmung von MDMA und seinen Metaboliten mittels HPLC-MS/MS (Sprega et al., 2024).
- Coprecipitation as a One-Step Se Separation for Determination of Isotope Ratios Completed with Revised Uncertainty Evaluation: In dieser Forschungsarbeit wird Salzsäurelösung in der Kopräzipitationsmethode zur Trennung von Selenisotopen verwendet, wodurch eine Verbesserung der analytischen Genauigkeit und Zuverlässigkeit erzielt wird (Karasiński et al., 2024).
- Removal of Methyl Red from Aqueous Solution Using Biochar Derived from Fennel Seeds: In diesem Artikel wird die Verwendung von Salzsäurelösung bei der Herstellung von Biokohle zur effektiven Entfernung von Methylrotfarbstoff aus Wasser untersucht, was in der Umweltsanierung von Bedeutung ist (Paluch et al., 2023).
- Tyrosine Amino Acid as a Foulant for the Heterogeneous Anion Exchange Membrane: Die Forschungsarbeit befasst sich mit der Verwendung von Salzsäurelösung bei der Untersuchung von Tyrosinaminosäure-Fouling auf Anionenaustauschmembranen, was Einblicke in Mechanismen des Foulings von Membranen ermöglicht (Kharina und Eliseeva, 2023).
Analysis Note
Farbe: ≤ 10 Hazen
Bromid (Br): ≤ 10 ppm
Freies Chlor (Cl): ≤ 300 ppb
Phosphat (PO₄): ≤ 10 ppb
Sulfat (SO₄): ≤ 300 ppb
Sulfit (SO₃): ≤ 500 ppb
Ag (Silber): ≤ 1,0 ppb
Al (Aluminium): ≤ 1,0 ppb
As (Arsen): ≤ 1,0 ppb
Au (Gold): ≤ 1,0 ppb
Ba (Barium): ≤ 1,0 ppb
Be (Beryllium): ≤ 1,0 ppb
Bi (Bismut): ≤ 1,0 ppb
Ca (Calcium): ≤ 5,0 ppb
Cd (Cadmium): ≤ 0,5 ppb
Co (Cobalt): ≤ 1,0 ppb
Cr (Chrom): ≤ 1,0 ppb
Cu (Kupfer): ≤ 1,0 ppb
Fe (Eisen): ≤ 5,0 ppb
Ga (Gallium): ≤ 0,5 ppb
Ge (Germanium): ≤ 10,0 ppb
Hg (Quecksilber): ≤ 2,0 ppb
In (Indium): ≤ 0,5 ppb
K (Kalium): ≤ 10,0 ppb
Li (Lithium): ≤ 0,5 ppb
Mg (Magnesium): ≤ 2,0 ppb
Mn (Mangan): ≤ 0,5 ppb
Mo (Molybdän): ≤ 0,5 ppb
NH₄ (Ammonium): ≤ 500 ppb
Na (Natrium): ≤ 10,0 ppb
Ni (Nickel): ≤ 1,0 ppb
Pb (Blei): ≤ 0,5 ppb
Pt (Platin): ≤ 0,5 ppb
Sb (Antimon): ≤ 0,5 ppb
Sn (Zinn): ≤ 1,0 ppb
Sr (Strontium): ≤ 0,5 ppb
Ti (Titan): ≤ 1,0 ppb
Tl (Thallium): ≤ 0,5 ppb
V (Vanadium): ≤ 1,0 ppb
Zn (Zink): ≤ 1,0 ppb
Zr (Zirconium): ≤ 0,5 ppb
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 2 ppm
Die Chargenwerte unterliegen den in diesem Konzentrationsbereich
unvermeidlichen Schwankungen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration ≥30% | concentration - | concentration - | concentration - |
| assay 30% | assay ≥32% (alkalimetric) | assay ≥32.0% (alkalimetric) | assay 30% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 | agency - | agency - | agency suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäurelösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf