W530574
Salzsäure -Lösung
32 wt. % in H2O, FCC
Synonym(e):
Muriatic acid, Hydrogen chloride solution
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Dampfdruck
190 mmHg ( 25 °C)
Beschreibung
20 degrees baumé
Form
liquid
Konzentration
32 wt. % in H2O
bp
100 °C (lit.)
Dichte
1.161 g/mL at 25 °C
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.5%
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Fe: ≤5 ppm
Hg: ≤0.1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
faint
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- In the production of high fructose corn syrup (HFCS) during the process of converting corn starch to fructose.
- In the production of drinking water, beverages and foods. (2)
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable