Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,20 |
Über diesen Artikel
Produktname
Congo red (C.I. 22120), indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
<1 Pa
form
powder
potency
143 mg/kg LD50, oral (Rat)
loss
≤5% loss on drying, 110°C
color
almost clear to slightly turbid red, 1.0g/L;water, red-brown
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
>360 °C
bulk density
600‑700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(c(c1)N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5c(c6c(c(c5)[S](=O)(=O)[O-])cccc6)N)N)cccc2
InChI
1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
InChI key
IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Appearance of solution (1.0 gr/l; water): Almost clear to slightly turbid, red
Transition range: pH 3.0 - pH 5.2violet - orange-red
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Sensitivity test: passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| potency 143 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency - | potency - | potency - |
| bulk density 600‑700 kg/m3 | bulk density 350‑500 kg/m3 | bulk density - | bulk density 300‑500 kg/m3 |
| color almost clear to slightly turbid red, 1.0g/L;water, red-brown | color - | color - | color red to red-violet |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency certified by the BSC | agency reag. Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-30°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
573-58-0
573-58-0
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1013400025 | 04022536019611 |