Fortfahren mit
1.06076
Methylrot (C.I. 13020)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Methylrot (C.I. 13020), 4-Dimethylaminoazobenzen-2′-carboxylsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,20
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H15N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.30
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
207-776-1
NACRES:
NA.05
MDL number:
€ 72,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methylrot (C.I. 13020), indicator ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur., suitable for SM 4500 - NH3
form
powder, solid
loss
≤5% loss on drying, 110°C
color
red to red-violet
visual transition interval
4.4-6.0, red to yellow
mp
178-182 °C
bulk density
300‑500 kg/m3
Amax
427-437 nm (buffer pH 6.2), 523-526 nm (buffer pH 4.5)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C)(C)c1ccc(cc1)N=Nc2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identität (UV/VIS-Spektrum): entspricht
Aussehen: Rotes bis rötlich-violettes Pulver, am Ende mit Granulatteilchen.
Klarheit der Lösung (1 g/l; Ethanol): entspricht
Schmelzpunkt (Kapillarmethode, Temperaturmessung im Heizblock): 179–182 °C
Übergangsbereich: pH 4,4 – pH 6,0 Rot – Gelb
Maximale Absorption (Puffer pH 4,5): 523–526 nm
Maximale Absorption (Puffer pH 6,2): 427–437 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,005 g/l; Puffer pH 4,5; berechnet auf wasserfreie Substanz): 1350–1500 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,005 g/l; Puffer pH 6,2; berechnet auf wasserfreie Substanz): 700–800
Übergangsbereich (gemäß ACS): entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 5 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
250198087141.06078
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
form
powder, solid
form
crystalline
form
-
form
solid
mp
178-182 °C
mp
179-182 °C (lit.)
mp
-
mp
-
visual transition interval
4.4-6.0, red to yellow
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
visual transition interval
-
visual transition interval
-
bulk density
300‑500 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
360 kg/m3
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylrot (C.I. 13020)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106076010004022536072746
106076002504022536072722
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf