Fortfahren mit
1.01217
Ammoniumsulfat
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 47,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 78,30
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 274,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.560,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-984-1
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Assay:
≥99.5% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
754-764 g/L
€ 47,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.001% Insoluble matter
ign. residue
≤0.005% (as sulfate)
loss
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
850 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%, nitrate (NO3-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.000075%, As: ≤0.00002%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0001%, Cr: ≤0.000075%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, Mg: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0002%, Zn: ≤0.0001%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium sulfate is a high-purity chemical reagent designed for precise analytical applications. It meets the stringent standards of ACS, ISO, and Reag. Ph Eur, ensuring its suitability for high-precision laboratory work.
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch): ≥ 99,5 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,001 %
pH-Wert (5 %; Wasser, 25 °C): 5,0 - 6,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,0003 %
Nitrat (NO₃): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,000075 %
As (Arsen): ≤ 0,00002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Cd (Cadmium): ≤ 0,0001 %
Cr (Chrom): ≤ 0,000075 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0002 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0002 %
Zn (Zink): ≤ 0,0001 %
Glührückstand (als Sulfat): ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,1 %
Entspricht ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.282181.018161.01211
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
solubility
754-764 g/L
solubility
754-764 g/L
solubility
754-764 g/L
solubility
754-764 g/L
assay
≥99.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101217902504022536018256
101217100004022536018218
101217500004022536018232
101217010004022536018201
101217905004022536018263
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf