Fortfahren mit
1.28218
Ammoniumsulfat
EMPROVE® EXPERT, ChP, NF, ACS
Synonym(e):
Mascagnit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,00
3 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 244,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 406,00
12 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 487,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 757,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 757,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 865,00
100 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.700,00
336 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.500,00
500 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 9.690,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
€ 58,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
ChP, NF
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
potency
2840 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5 (100 g/L in H2O)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
solubility
754-764 g/L
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
850 kg/m3
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Ammoniumsulfat wird auf breiter Basis als Fällungsmittel in der biopharmazeutischen Herstellung und als Hilfsstoff in liposomalen Formulierungen verwendet.
Aufgrund der niedrigen Grenzwerte für mikrobielle Belastung und Endotoxine ist das Ammoniumsulfat Emprove® Expert insbesondere für Hochrisiko-Anwendungen geeignet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.018161.041611.01216
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
pharma/biopharma processes
agency
ChP, NF
agency
NF
agency
ChP, NF
agency
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
bulk density
850 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
850 kg/m3
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.