Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,10 | |
| 2 kg | |||
| 20 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 969,00 |
Über diesen Artikel
€ 97,10
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Level
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
pH
8.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
4.0 g/cm3 at 20 °C
bulk density
500‑900 kg/m3
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
Features and Benefits
Die Kristallstruktur von Aluminiumoxid besteht aus oktaedrisch und tetraedrisch koordiniertem Aluminium, das durch Sauerstoffatome verkoppelt ist. Die Oberfläche ist mit freien Hydroxylgruppen bedeckt. Es gibt verschiedene saure und basische Zentren, die Eigenschaften von Anionen- und Kationenaustauschern aufweisen. Aluminiumoxid weist eine höhere pH-Stabilität als Kieselgel auf, insbesondere im alkalischen Bereich, und kommt in verschiedenen Kristallmodifikationen vor, was zu unterschiedlichen Porendurchmessern führt.
Packaging
Analysis Note
pH-Wert (10 % Suspension): 8,5 - 10,5
Durch Wasser extrahierbare Substanzen: ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,004 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,1 %
Filtrationsgeschwindigkeit: ≥ 0,3 ml/min
Korngröße: 70 % zwischen 0,063 und 0,200 mm
Einstellung der Aktivität nach den Brockmann-Aktivitätsgraden, angepasst an eine Laufstrecke von 30 mm:
I: Aktivität I
II: Aktivität II
III: Aktivität III
IV: Aktivität IV
V: Aktivität V
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| particle size 63-200 μm | particle size 63-200 μm | particle size 63-200 μm | particle size 63-200 μm |
| separation technique normal phase | separation technique normal phase | separation technique normal phase | separation technique normal phase |
| matrix active group Irregular-Shaped Aluminum Oxide | matrix active group Irregular-Shaped Aluminum Oxide | matrix active group Irregular-Shaped Aluminum Oxide | matrix active group Irregular-Shaped Aluminum Oxide |
| density 4.0 g/cm3 at 20 °C | density 3.94 g/cm3 at 20 °C | density 3.94 g/cm3 at 20 °C | density - |
| bulk density 500‑900 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| mp 2050 °C | mp 2050 °C | mp 2050 °C | mp 2050 °C |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1010761000 | 04022536015439 |
| 1010769020 | 04022536015453 |
| 1010762000 | 04022536015446 |