Fortfahren mit
1.01078
Aluminiumoxid 90 aktiv sauer (0,063-0,200 mm)
(activity stage I), for column chromatography
Synonym(e):
Aluminiumoxid 90 aktiv sauer (0,063-0,200 mm)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
2 kg
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.160,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Al2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.96
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
215-691-6
MDL number:
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
density
3.94 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein vielseitiges Sorptionsmittel für die präparative Chromatographie, das eine höhere pH-Stabilität aufweist
Features and Benefits
Aktiv-neutrales Aluminiumoxid 90 (0,063–0,200 mm) zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Die Kristallstruktur von Aluminiumoxid besteht aus oktaedrisch und tetraedrisch koordiniertem Aluminium, das durch Sauerstoffatome verkoppelt ist. Die Oberfläche ist mit freien Hydroxylgruppen bedeckt. Es gibt verschiedene saure und basische Zentren, die Eigenschaften von Anionen- und Kationenaustauschern aufweisen. Aluminiumoxid weist eine höhere pH-Stabilität als Kieselgel auf, insbesondere im alkalischen Bereich, und kommt in verschiedenen Kristallmodifikationen vor, was zu unterschiedlichen Porendurchmessern führt.
Packaging
Plastikflasche
Analysis Note
Aktivität: I
pH-Wert (10 %-Suspension): 3,5 - 4,5
Mit Wasser extrahierbare Substanzen: ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,2 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,1 %
Filtrationsgeschwindigkeit: ≥ 0,3 ml/min
Korngröße: 70 % zwischen 0,063 und 0,200 mm
Einstellung der Aktivität nach den Brockmann-Aktivitätsgraden, angepasst an eine Laufstrecke von 30 mm:
I: Aktivität I
II: Aktivität II
III: Aktivität III
IV: Aktivität IV
V: Aktivität V
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1999660630005184
separation technique
normal phase
separation technique
-
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
-
particle size
63-200 μm
particle size
50-300 mesh
particle size
0.05-0.15 mm
particle size
0.05-0.15 mm
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
-
matrix active group
aluminum oxide
matrix active group
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
material
-
material
-
material
-
mp
2050 °C
mp
2040 °C (lit.)
mp
2040 °C (lit.)
mp
2040 °C (lit.)
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101078100004022536015514
101078902004022536015538
101078200004022536015521