Fortfahren mit
1.01097
Aluminiumoxid 90 standardisiert
for column chromotographic adsorption analysis acc. to Brockmann
Synonym(e):
Aluminiumoxid 90 standardisiert
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 44,40
5 kg
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 926,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Al2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
101.96
UNSPSC Code:
41115711
EC Index Number:
215-691-6
MDL number:
€ 44,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum oxide (irregularly-shaped)
Quality Level
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
particle size
63-200 μm
pore size
9 nm mean pore size
bp
2980 °C/1013 hPa
mp
2050 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
plasma purification
separation technique
normal phase
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Al+3].[Al+3].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Al.3O/q2*+3;3*-2
InChI key
PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein vielseitiges Sorptionsmittel für die präparative Chromatographie, das eine höhere pH-Stabilität aufweist
Features and Benefits
Standardisiertes Aluminiumoxid 90 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Die Kristallstruktur von Aluminiumoxid besteht aus oktaedrisch und tetraedrisch koordiniertem Aluminium, das durch Sauerstoffatome verkoppelt ist. Die Oberfläche ist mit freien Hydroxylgruppen bedeckt. Es gibt verschiedene saure und basische Zentren, die Eigenschaften von Anionen- und Kationenaustauschern aufweisen. Aluminiumoxid weist eine höhere pH-Stabilität als Kieselgel auf, insbesondere im alkalischen Bereich, und kommt in verschiedenen Kristallmodifikationen vor, was zu unterschiedlichen Porendurchmessern führt.
Packaging
Plastikflasche
Analysis Note
pH-Wert (10 % Suspension): 9,0–10,0
Durch Wasser extrahierbare Substanzen: ≤ 0,5 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,1 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,1 %
Filtrationsgeschwindigkeit: ≥ 0,2 ml/min
Aktivität: II–III
Teilchengröße: 70 % zwischen 0,063–0,200 mm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0107719996606300
separation technique
normal phase
separation technique
normal phase
separation technique
-
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
particle size
63-200 μm
particle size
63-200 μm
particle size
50-300 mesh
particle size
0.05-0.15 mm
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
Irregular-Shaped Aluminum Oxide
matrix active group
-
matrix active group
aluminum oxide
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
2980 °C/1013 hPa
bp
2980 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
pore size
9 nm mean pore size
pore size
9 nm mean pore size
pore size
58 Å pore size
pore size
60 Å mean pore size
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
101097500004022536015873
101097100004022536015859
101097905004022536015880