Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 460,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15NO8 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
421.35
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
223-544-2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
bulk density
540 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
N(Cc1cc2c(c(c1O)O)C(=O)c3c(cccc3)C2=O)(CC(=O)O)CC(=O)O.O.O
InChI
1S/C19H15NO8.2H2O/c21-13(22)7-20(8-14(23)24)6-9-5-12-15(19(28)16(9)25)18(27)11-4-2-1-3-10(11)17(12)26;;/h1-5,25,28H,6-8H2,(H,21,22)(H,23,24);2*1H2
InChI key
LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 95 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Loss on Drying (105°C): 6 - 9 %
Suitability for photometric fluoride determination: passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
Loss on Drying (105°C): 6 - 9 %
Suitability for photometric fluoride determination: passes test
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| bulk density 540 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c