Fortfahren mit
A3882
Alizarin-3-Methyliminodiessigsäure
≥98% (TLC), powder
Synonym(e):
3,4-Dihydroxy-anthrachinon-2-yl-methylimino-diessigsäure, Alizarin Complexone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 565,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.040,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
385.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
223-544-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2190028
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Alizarin-3-Methyliminodiessigsäure,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, blue to purple
SMILES string
OC(=O)CN(CC(O)=O)Cc1cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(O)c1O
InChI
1S/C19H15NO8/c21-13(22)7-20(8-14(23)24)6-9-5-12-15(19(28)16(9)25)18(27)11-4-2-1-3-10(11)17(12)26/h1-5,25,28H,6-8H2,(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
General description
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid is used in the colorimetric detection of fluorine.[1] It is a dye[2] employed to stain mineralized bones of the preserved specimen from vertebrates.
Application
Alizarin-3-methyliminodiacetic acid has been used:
  • for live staining of mineralized bone matrix[3]
  • to double-label the bone for dynamic bone histomorphometry[4] at the femoral mid-diaphysis in the rat[5]
  • as a label in histomorphometry of the tibial diaphysis to indicate new bone formation in the rat[6]
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5533D6518195073
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
≥99% (titration)
assay
-
solubility
1 M NaOH: 10 mg/mL, blue to purple
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 N NH4OH: 1%, clear
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)