Fortfahren mit
A5533
Alizarinrot S
certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonym(e):
3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracensulfonsäure Natriumsalz, Alizarinkarmin, Alizarinrot, wasserlöslich, Alizarinsulfonsäure Natriumsalz, Natriumalizarinsulfonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H7NaO7S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.26
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-981-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4117090
Colour Index Number:
58005
€ 154,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Alizarinrot S, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
concentration
0.015 g/L in 0.1 M NaOH
technique(s)
titration: suitable
color
dark red, yellow-orange to dark orange
solubility
H2O: 1 mg/mL
ε (extinction coefficient)
592-598 nm at 0.015 g/L in 0.1 M NaOH
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(O)c(cc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H8O7S.Na/c15-11-6-3-1-2-4-7(6)12(16)10-8(11)5-9(22(19,20)21)13(17)14(10)18;/h1-5,17-18H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
InChI key
HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Zertifiziert für den Einsatz in der Dahl′s-Methode für Calcium
  • Alizarinrot S wurde auch zum Prüfen der Calciumablagerungen in osteogener Kultur eingesetzt.
  • Es wurde zur quantitativen Analyse der Verkalkung von Aortenexplantaten eingesetzt.
  • Es wurde zur Mineralfärbung in Osteoblastenkulturen eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Alizarinrot S wird zum Färben von Knorpeln und Knochen eingesetzt. Es reagiert mit Calcium und unterstützt dadurch die Diagnose von Calciumablagerungen. Es wird auch zur Untersuchung von Kohlenhydrat-Borsäure-Wechselwirkungen eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M825670540N8002
description
certified by the BSC
description
Crystalline
description
suitable for microscopy
description
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
color
dark red, yellow-orange to dark orange
color
-
color
-
color
-
concentration
0.015 g/L in 0.1 M NaOH
concentration
-
concentration
-
concentration
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
soluble, clear, orange
solubility
methanol: water (1:1): 0.5 g/10 mL, clear
solubility
water: soluble 4 mg/mL, dark red to very dark red and red purple
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alizarinrot S
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–10 of 16 Questions  
  1. How long is the stain functional? It is recommended to prepare a large amount and then store? How can I store a stock solution of this product? (A5533)
    1 answer
    1. Product A5533 is a dry dye certified by the Biological Stain Commission. There is no data or claims as to how long prepared solutions are stable. There is a Alizarin Red staining solution offered as product TMS-008-C. A certificate of analysis for this product states the solution is stable for 4 months from the date of receipt. It would be best not to make large volumes of the staining solution. Make just enough to last 4 months or less.
      Helpful?
  2. Can this stain be used to identify hydroxyapatite crystals inside bacterial cellulose once the matrix has been decellularized? If so, does the pH have to be adjusted to 4.2 as well?
    1 answer
    1. When Alizarin Red S is sent for certification, the only staining method performed is the Dahl method for Calcium. There is no specific performance testing for Calcium hydroxyapatite crystals inside bacterial cellulose. The Dahl method is performed at pH 7. Most histology textbooks provide a method for staining Calcium in tissue at pH 4.2. There are no specific procedures available for staining Calcium hydroxyapatite crystals inside bacterial cellulose for this product. The following reference provides information regarding staining of hydroxyapatite bioactivated bacterial cellulose. The pH of the staining solution is not specified. It is recommended to try staining at both pH 4.2 and pH 7 to determine which provides the best staining.
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3571908/
      Helpful?
  3. My Alizarin red stain is staining my cells yellow instead of red. How should I adjust the solution so that it stains the cells red?
    1 answer
    1. The recommended protocol for using Alizarin Red S involves a pH 4.2 method. Prepare the solution by adding 2 grams of Alizarin Red S to 100 ml of deionized water and mix well. Adjust the pH to 4.1 to 4.3 using a 0.5% ammonium hydroxide solution. It is important to use a relatively new bottle of ammonium hydroxide. If the pH is initially more alkaline than 4.2, use HCl to lower it below 4.2, then adjust with ammonium hydroxide. The pH and presence of ammonium ions are critical. Yellow background staining is acceptable, and if there is no calcium in the tissue, the staining will appear yellow. Ensure a positive control is used that has not been exposed to decalcifying agents, as these will remove calcium from tissue sections.
      Helpful?
  4. Can I have the molar extinction coefficient at 540 nm ?
    1 answer
    1. The molar extinction coefficient for this product is not available at 540 nm. The E1% can vary from 100 to 300. The only wavelength measure during quality control testing is between 592 to 598 nm. No measurements are performed at 540 nm.
      Helpful?
  5. Can A5533 be utilized for fluorescent imaging, specifically for confocal imaging purposes?
    1 answer
    1. The fluorescent properties of Alizarin Red S are not tested. As for its use in confocal microscopy, there are no applications mentioned.
      Helpful?
  6. What is the procedure for preparing a staining solution for Alizarin Red S when using product A5533?
    1 answer
    1. The Alizarin Red S dye is available as a powdered dye, with catalog number A5533 recommended (BSC certified pH 7.0). Dissolve 2 grams of Alizarin Red S in 100 ml of distilled water and adjusting the pH of the solution to pH 4.2. It's important to adjust the pH of the dilute ammonium hydroxide solution. If the initial pH is higher than pH 4.3, a little dilute HCL should be used to lower the pH, then adjust the pH back to a range of between pH 4.1 to pH 4.3. The ammonium ions are necessary for proper staining to occur.
      Helpful?
  7. Hi, do you have a protocol for preparing the alizarin red s powder and for staining human osteoblast cells to detect mineralisation? Thank you
    1 answer
    1. This product is not routinely tested for staining osteoblast cells. A general calcium staining protocol for use with paraffin-embedded samples is available below:
      Calcium Staining protocol for use with Alizarin Red S
      Fixation: 10 % Neutral Buffered Formalin or alcoholic formalin. Do not use calcium-containing fixatives
      Embedding: Embed in paraffin and cut sections at 5 microns
      Preparation of solutions:
      Alizarin Red S, certified 2 grams
      Distilled water 100 mL
      Mix well and adjust the pH to 4.1 to 4.3 with a dilute ammonium hydroxide solution.
      Procedure:
      1. Deparaffinize, hydrate slides, and place slides in 50 % alcohol.
      2. Rinse rapidly with distilled water.
      3. Lay slides flat and cover with the alizarin red s solution.
      4. Observe the reaction under a microscope and remove when a red-orange lake forms (usually 30 seconds to 5 minutes. The lake should be heavy, but not too diffused.
      5. Shake off excess dye and blot, carefully.
      6. Dehydrate in acetone for 10 to 20 seconds and in acetone-xylene (50:50) for 10 to 20 seconds.
      7. Clear in xylene and mount in a synthetic mounting medium
      Results:
      Calcium deposits (except oxalate) will stain orange-red. Precipitate is birefringent.
      Alternatively, product TMS-008, Alizarin Red Staining Solution, has been tested for use with human and rodent osteocytes.
      See the links below to review the product information, as well as an application note:
      TMS-008 Alizarin-Red Staining Solution:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/tms008
      Osteocyte Differentiation Application Note:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/stem-cell-culture/mesenchymal-stem-cell-osteogenesis
      Helpful?
  8. This product can be used in a in vivo bone immunolabeling ? I see a work available for you in this site using the Alizarin Red (A5533) to study bone regeneration. They inject the alizarin red S intraperitoneal some days before to sacrifice the animals.
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro applications. Suitability would have to be determined by the end-user. Please see the link below to a publication that may be helpful:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15746986/
      Helpful?
  9. Can you please help clarify the difference between Alizarin-Red (TMS-008) and Alizarin Red S (A5533)? Also, in what situations would one be more suitable than the other?
    1 answer
    1. Product A5533 is an Alizarin Red S powder while the TMS-008 is simply the 40 mM solution in water. Both products are used in the staining of cartilage and bone tissue. The A5533 is a Sigma-Aldrich brand and the TMS-008 is an EMD Millipore brand. Functionally, these products may be used for the same application.
      Helpful?
  10. Is there an available excitation / emission specrtrum for this Alizarin Red S for fluorescence studies?
    1 answer
    1. Various publications differ somewhat. Most sources report an excitation range of 530-560nm and the emission is expected to be 580nm. Significant shifts from these values can be found in the literature from due to varying conditions - pH, solvent, and sample type.
      Helpful?
1–10 of 16 Questions  