Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor density
2.48 (vs air)
Quality Level
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
500 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
~8.3 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp
−130 °C (lit.)
transition temp
flash point -48 °C (refers to pure substance)
solubility
0.4 g/L
density
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChI key
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
General description
Sie werden aus speziellen Destillationsanteilen gewonnen und auf bestimmte Detektoren geprüft, um eine hohe Anwendungssicherheit zu gewährleisten.
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay ≥99% (GC) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| solubility 0.4 g/L | solubility 0.4 g/L | solubility 0.4 g/L | solubility 0.4 g/L |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| bp 35-36 °C (lit.) | bp 35-36 °C (lit.) | bp 35-36 °C (lit.) | bp 35-36 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Pentan
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-40.0 °F
flash_point_c
-40 °C
hcodes
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1008821000 | 04027269564599 |