Merck
1.07288
Supelco
n-Pentan
hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Synonym(e):
Pentan
Größe auswählen
1 L
€ 179,00
2.5 L
€ 367,00
€ 179,00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 179,00
2.5 L
€ 367,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.15
Beilstein:
969132
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
203-692-4
NACRES:
NA.03
Assay:
≥99.9% (GC)
Methode(n):
gas chromatography (GC): suitable
bp:
35-36 °C (lit.)
€ 179,00
Voraussichtliches Versanddatum31. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdichte
2.48 (vs air)
Qualitätsniveau
Produktlinie
SupraSolv®
Assay
≥99.9% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
~8.3 %
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Water
Abdampfrückstand
≤3.0 mg/L
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.358 (lit.)
bp
35-36 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−130 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -48 °C (refers to pure substance)
Löslichkeit
0.4 g/L
Dichte
0.626 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCC
InChI
1S/C5H12/c1-3-5-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
SupraSolv® hypergrade für die organische Spurenanalyse ist eine einzigartige und universelle Lösungsmittelqualität, die in allen drei GC-Nachweisverfahren (ECD, FID und MS) eingesetzt werden kann. Dank des langen Retentionszeitbereichs können sogar Substanzen mit niedrigem Siedepunkt verlässlich analysiert werden.
Anwendung
Das Lösungsmittel wird in folgenden Studien verwendet:
  • Quantifizierung von Spuren geruchsaktiver polyfunktionaler Mercaptane in Wein mittels GC-MS[1]
  • Analyse von flüchtigen Stoffen aus Rosenkohlpflanzen, die von pflanzenfressenden Insekten befallen sind, durch an Elektroantennogramm (EAG) gekoppelte GC[2]
  • Analyse der Herbizide Molinat und Bentazon in Böden mittels an Flammenionisationsdetektor (FID) gekoppelter GC[3]
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Identität (IR): entspricht
Abdampfrückstand: ≤ 3,0 mg/l
Wasser: ≤ 0,01 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
GC/ECD (Retentionsbereich 1,2,4-Trichlorbenzol bis Decachlorbiphenyl, einzelne Signale (Lindan-Standard)): ≤ 2 pg/ml
GC/ECD (Retentionsbereich Dichlormethan bis 1,2,4-Trichlorbenzol) einzelne Signale (Tetrachlormethan)): ≤ 1 ng/ml
GC/FID (Retentionsbereich n-Undecan bis n-Tetracontan, einzelne Signale (n-Tetradecan-Standard)): ≤ 2 ng/ml
GC/MSD (Retentionsbereich n-Undecan bis n-Tetracontan, Abtastbereich 30–600 amu, einzelne Signale (n-Tetradecan-Standard)): ≤ 2 ng/ml
geeignet für die Rückstandsanalyse
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F
Flammpunkt (°C)
-40 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
n-Hexan hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.04369
n-Hexan
GC-EAG-analysis of volatiles from Brussels sprouts plants damaged by two species of Pieris caterpillars: olfactory receptive range of a specialist and a generalist parasitoid wasp species
Smid HM, et al.
Chemoecology, 12(4), 169-176 (2002)
Removal of organic contaminants from soils by an electrokinetic process: the case of molinate and bentazone. Experimental and modeling
Ribeiro A, et al.
Separation & Purification Reviews, 79(2), 193-203 (2011)
Selective preconcentration of volatile mercaptans in small SPE cartridges: Quantitative determination of trace odor-active polyfunctional mercaptans in wine
Mateo-Vivaracho L, et al.
Journal of Separation Science, 32(21), 3845-3853 (2009)